Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptex™ Syreekstraktionssæt
Artikelnummer. 13275789
Skift visning
Mængde:
50 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
50 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13275789 50 tests/sæt 50 tests
1 options
Artikelnummer. 13275789 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30951301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 DKK
    705.83 DKK / 50 tests
    Spare 181.17 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hurtigt udvinde og identificere streptokok Lancefield gruppe antigener fra dyrkede organismer ved hjælp af Streptex™ Syreekstraktionssæt.
Hurtigt udvinde og identificere streptokok Lancefield gruppe antigener fra dyrkede organismer ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Acid Extraction Kit i forbindelse med Streptex™ Sæt (ZL50/R30950501 og ZL61/R30164701). Lancefield viste, at gruppespecifikke streptokok-antigener kan ekstraheres i opløselig form og identificeres ved præcipitationsreaktioner med homologe antisera 1 . De Streptex™ kit kræver mindst 10 minutters inkubation ved °37 C for at ekstrahere gruppeantigenet. Reagenser leveret i dette kit muliggør en hurtigere ekstraktion af gruppeantigen.
Arter af Streptococcus er klassificeret baseret på deres hæmolytiske egenskaber (alfa og beta). Beta-hæmolytiske streptokokker klassificeres yderligere efter Lancefield-gruppering. Størstedelen af arter af Streptococcus har gruppespecifikke antigener, som sædvanligvis er kulhydratstrukturkomponenter i cellevæggen.
Gruppespecifikke antigener ekstraheres fra streptokokker med salpetersyre i et enkelt og kort inkubationstrin. Ekstraktet neutraliseres derefter, og antigener detekteres og identificeres med suspensioner af latexpartikler belagt med gruppespecifikke antistoffer.
  • Klar til brug: R øjnet kit
  • Hurtig ekstraktion: I løbet af 1 minut.
  • Nem identifikation: Positivt resultat er angivet ved aggregering af latexpartikler.
Syreekstraktionssættet leverer reagenser til ekstraktion af Lancefield gruppe A, B, C, F og G ved stuetemperatur (18– 30° C). Ekstraktion er færdig inden for 1 minut. Gruppe D-antigen kan ikke ekstraheres med disse reagenser.
Latex suspensionerne til gruppe A, B, C, D, F og G leveres i Streptex™ Sæt (ZL50/R30950501 og ZL61/R30164701) eller som individuelle ophæng.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Streptex og syreekstraktionssæt
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter beta-hæmolytiske streptokokker
Type Streptococcus test kit
Inkluderer 7mL hver af ekstraktionsreagens 1, 2 og 3, engangsrør, engangsrørholder, blandepinde, prøvedispensere
Organisme gruppe Lancefield A, B, C, D, F og G
Mængde 50 tests/sæt