Få mere at vide
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latexagglutinationstest
Identificer og differentier hurtigt stafylokokker, som besidder koagulase og/eller protein A, især Staphylococcus aureus , fra andre stafylokokker.
1360.00 DKK - 3867.59 DKK
Tekniske data
Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
---|---|
Kontrolsæt | Positiv |
Oversigt | Staphaurex Latexagglutinationstest |
CE-mærke | Ja |
Type | Staphylococcus aureus testsæt |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11953712
|
Thermo Scientific™
R30859902 |
400 tests/sæt |
3990.00 DKK 3867.59 DKK / 400 tests Spare 122.41 DKK 3% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11494089
|
Thermo Scientific™
R30859901 |
120 Tests/Kit | |||||||
Beskrivelse
Hurtigt identificere og differentiere stafylokokker, som besidder koagulase og/eller protein A, især Staphylococcus aureus , ved hjælp af Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latexagglutinationstest.
Oplev kvalitet og pålidelighed med denne hurtige og præcise latextest til identifikation og differentiering af Staphylococcus aureus . Hvide latexpartikler er belagt med humant fibrinogen til påvisning af klumpningsfaktor og specifikt IgG til påvisning af protein A.Når den blandes på et objektglas med en suspension af S. aureus , forårsager reaktion af klumpningsfaktor med fibrinogen og/eller protein A med IgG hurtig, stærk agglutination af latexpartiklerne.
Bevist ydeevne
- Stol på gennemprøvede tests med mere end 50 års kombineret dokumenteret ydeevne
- Bevar tilliden med pålidelige resultater, der har mere end 99 % følsomhed og specificitet (i henhold til tilgængelige data i indlægssedlerne)
Workflow effektivitet
- Klare, robuste reaktioner giver letlæselige resultater
- Forbedre produktiviteten med kompakte sætkonfigurationer, farvekodede reagenser og praktiske arbejdsstationer
- Fleksibel brug fra selektive og ikke-selektive medier
- Kontrollatex er ikke påkrævet
Økonomisk løsning
- Maksimer forbrugseffektiviteten med muligheden for at købe separate sætkomponenter
- Spar tid, penge og ressourcer ved at henvende dig til én virksomhed, én kilde, for at få et komplet sæt af Staph-identifikationsløsninger
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
2 °C til 8 °C | |
Staphaurex Latexagglutinationstest | |
Staphylococcus aureus testsæt | |
Staphylococcus aureus |
Positiv | |
Ja | |
Test latex, engangsreaktionskort, engangsprøveudtagning og blandepinde |