Få mere at vide
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latexagglutinationstest
Artikelnummer. 11953712
Skift visning
Mængde:
120 tests/sæt
400 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
120 tests
400 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11953712 400 tests/sæt 400 tests
11494089 120 tests/sæt 120 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11953712 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30859902
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Identificer og differentier hurtigt stafylokokker, som besidder koagulase og/eller protein A, især Staphylococcus aureus , fra andre stafylokokker.
Hurtigt identificere og differentiere stafylokokker, som besidder koagulase og/eller protein A, især Staphylococcus aureus , ved hjælp af Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latexagglutinationstest.
Oplev kvalitet og pålidelighed med denne hurtige og nøjagtige latextest til identifikation og differentiering af Staphylococcus aureus . Hvide latexpartikler er belagt med humant fibrinogen til påvisning af klumpningsfaktor og specifikt IgG til påvisning af protein A.
Når den blandes på et objektglas med en suspension af S. aureus , forårsager reaktion af klumpningsfaktor med fibrinogen og/eller protein A med IgG hurtig, stærk agglutination af latexpartiklerne.
Bevist ydeevne
  • Stol på gennemprøvede tests med mere end 50 års kombineret dokumenteret ydeevne
  • Bevar tilliden med pålidelige resultater, der har mere end 99 % følsomhed og specificitet (i henhold til tilgængelige data i indlægssedlerne)
Workflow effektivitet
  • Klare, robuste reaktioner giver letlæselige resultater
  • Forbedre produktiviteten med kompakte sætkonfigurationer, farvekodede reagenser og praktiske arbejdsstationer
  • Fleksibel brug fra selektive og ikke-selektive medier
  • Kontrollatex er ikke påkrævet
Økonomisk løsning
  • Maksimer forbrugseffektiviteten med muligheden for at købe separate sætkomponenter
  • Spar tid, penge og ressourcer ved at henvende dig til én virksomhed, én kilde, for at få et komplet sæt af Staph-identifikationsløsninger
Selvom stafylokokker almindeligvis findes på huden og i slimhinderne, er de blevet forbundet med mange infektioner hos mennesker og dyr. S.aureus og andre koagulase-positive stafylokokker er blevet identificeret som årsag til suppurative infektioner, madforgiftning og toksisk shock-syndrom og er blevet isoleret fra næsten alle anatomiske steder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Kontrolsæt Positiv
Oversigt Staphaurex Latexagglutinationstest
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter S. aureus Coagulase, Protein A
Type Staphylococcus aureus testsæt
Inkluderer Test latex, engangsreaktionskort, engangsprøveudtagning og blandepinde
Mængde 400 tests/sæt
Målorganismeklasse Staphylococcus aureus