Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Sputasol
Artikelnummer. 11943262
Skift visning
Mængde:
10 x 7,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11943262 10 x 7,5 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11943262 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0233A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    947.00 DKK
    913.47 DKK / Pakke med 10
    Spare 33.53 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Remel Sputasol er et flydende middel til sputumprøver.
Thermo Scientific™ Remel Sputasol er et flydende middel til sputumprøver.
  • Hvert hætteglas fortyndes i sterilt destilleret vand til 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sputasol
Mængde 10 x 7,5 ml