Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sabouraud Dextrose Agar, pH 5,6
Click to view available options
Mængde:
500 g
Unit Size:
500g
Description
Remel Sabouraud Dextrose Agar, pH 5,6 bruges til isolering af svampe.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: USP |
| Oversigt | Sabouraud Dextrose Agar, pH 5,6 |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 7,7L medium |
Kun til laboratoriebrug