Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Forstærket medium til Clostridia MLT (Dehydreret)
Artikelnummer. 12697619
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12697619
Brand: Thermo Scientific™ R455402
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Remel Forstærket medium til Clostridia MLT (Dehydreret) letter dyrkning og optælling af Clostridium-arter og andre anaerobe.
Remel Forstærket medium til Clostridia MLT (Dehydreret) letter dyrkning og optælling af Clostridium-arter og andre anaerobe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: USP
Oversigt Forstærket medium til Clostridia MLT
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g