Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ PYR-skive med reagens
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Remel PYR Disk m/reagens bruges til formodet identifikation af enterokokker, Lancefield gruppe A streptokokker og E. coli baseret på PYRase-produktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| CE-mærke | Ja |
| Mængde | 50 Test |