Få mere at vide
Thermo Scientific™ PHA renset
Artikelnummer. 10082333
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10082333 1 hætteglas 2mg
1 options
Artikelnummer. 10082333 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30852801
 Begrænset vare
På lager
Phytohæmagglutinin (PHA) er et mitogent middel, som bruges i undersøgelser, der involverer cellepermeabilitet.
Udfør undersøgelser, der involverer cellepermeabilitet med Thermo Scientific™ Remel™ Phytohæmagglutinin (PHA). PHA er et mitogent middel afledt af ekstrakter af Phaseolusvulgaris -frø og har dobbelte egenskaber til at forårsage erythroagglutination og til at stimulere progressiv lymfocytmitose i cellekultur. PHA har vist sig at være gavnlig i studiet af immunrespons, lymfocytkinetik og knoglemarvsdynamik, og til disse formål er det ønskeligt at anvende et stof, som har mere reproducerbare kvaliteter og kendt styrke.
Oprenset phytohæmagglutinin er en frysetørret, højraffineret proteinfraktion af udvalgte Phaseolus spp. frøekstrakt, hvori den specifikke mitogene aktivitet og mitogen/hæmagglutinerende aktivitetsforhold er blevet forøget med en faktor på ca. 100/1 under oprensning. Både agglutinerende og mitogene aktiviteter af PHA har vist sig at være forbundet med proteinfraktionerne af råekstrakter, som er tilstrækkeligt ens i deres fysisk-kemiske egenskaber, så det er vanskeligt at adskille dem. Relativt rå ekstrakter udvalgt for deres evne til at give gode mitotiske billeder har vist sig at være nyttige i rutinemæssig lymfocytkultur til kromosomundersøgelser.
  • Klar til brug - Forberedt reagens
  • Nem at opbevare - Opbevar ved 2° til 8 °C indtil brug
  • Kan bruges i rutinemæssig lymfocytkultur til kromosomundersøgelser
Oprenset phytohæmagglutinin indeholder en frysetørret, højraffineret proteinfraktion af udvalgte Phaseolus spp. frøekstrakt. Hver flaske indeholder 2mg frysetørret phytohæmagglutinin (oprenset), tørret fra en lille mængde bufret saltvand uden konserveringsmiddel. Reagenset kan rekonstitueres til et hvilket som helst ønsket volumen i sterilt saltvand (hvis bufret, fortrinsvis til en pH mellem 6,5 og 8) eller destilleret vand ved hjælp af en steril engangs injektionssprøjte.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt PHA renset
Format Hætteglas
Mængde 1 hætteglas