Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDxtra™ Strep grupperingssæt
Artikelnummer. 12886323
Skift visning
Mængde:
1 sæt
2,8 ml
50 kort
60 prøver
60 test/sæt
Oversigt:
Ekstraktionsreagenser
Engangs reaktionskort
Polyvalent positiv kontrol
Strep Gruppe A latex
Streptokokke-grupperingssæt
Streptokokkegruppe C latex
Streptokokkegruppe F latex
Streptokokkegrupperingsreagensmængde
Streptokokker Gruppe B latex
Streptokokker Gruppe D latex
Streptokokker Gruppe G Latex
Pakningsstørrelse:
3ml
60 tests
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Oversigt Pakningsstørrelse
12886323 60 prøver Streptokokkegruppe C latex 60 tests
12806333 60 prøver Streptokokker Gruppe D latex 60 tests
12846333 60 prøver Streptokokkegruppe F latex 60 tests
12846323 60 prøver Strep Gruppe A latex 60 tests
12836353 1 sæt Streptokokkegrupperingsreagensmængde 60 tests
12896333 2,8 ml Polyvalent positiv kontrol 3ml
12876323 60 prøver Streptokokker Gruppe B latex 60 tests
12886333 60 prøver Streptokokker Gruppe G Latex 60 tests
12866343 1 sæt Ekstraktionsreagenser 60 tests
13206059 60 test/sæt Streptokokke-grupperingssæt 60 tests
12806373 50 kort Engangs reaktionskort Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12886323 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DR0703G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00 DKK
    339.50 DKK / 60 tests
    Spare 117.50 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Eliminerer behovet for inkubation og giver en hurtigere strep-grupperingsløsning end mere traditionel enzymekstraktion.
Eliminer behovet for inkubation og giv en hurtigere strep-grupperingsløsning end mere traditionel enzymekstraktion med Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep grupperingssæt.
  • Forbedrer arbejdsgangens effektivitet— Øjeblikkelig syreekstraktion uden behov for inkubation eller rekonstitution
  • Sparer tid— Enkel, hurtig procedure giver letlæselige resultater
  • Reducerer omkostningerne— Identificerer alle klinisk vigtige strep-grupper, inklusive gruppe D; ingen yderligere reagenser påkrævet
  • Giver fleksibilitet— Pakkevarianter tilgængelige, så de passer til testbehov
Inkluderer:
PathoDxtra Strep-grupperingskit (fabrikant nr. DR0700M): 3 ml hver af A-, B-, C-, D-, F- og G-gruppelatex; polyvalent positiv kontrol, 2,8 ml; Ekstraktionsreagens 1: 4 ml; Ekstraktionsreagens 2: 4 ml; Ekstraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; Blanding Sticks; Engangs reaktionskort
PathoDxtra Ekstraktionsreagenssæt (fabrikantnr. DR0709M): Ekstraktionsreagens 1: 4 ml; Ekstraktionsreagens 2: 4 ml; Ekstraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; Til brug med PathoDxtra Strep grupperingssæt
PathoDxtra Strep Grouping Reagent Set (fabrikantnr. DR0710M): Ekstraktionsreagens 1 - 4mL; Ekstraktionsreagens 2 - 4mL; Ekstraktionsreagens 3 - 2 x 10 ml; Blandestave, engangsreaktionskort; Til brug med udvalgte, købes separat PathoDxtra Strep Grouping latexreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontrolsæt Positiv
Oversigt Streptokokkegruppe C latex
Detekterbare analytter beta-hæmolytiske streptokokker
Type Streptococcus test kit
Til brug med (applikation) Detektion af enzymimmunoassay
Materiale Polyvalent
Organisme gruppe Gruppe A, B, C, D, F og G
Mængde 60 prøver
Hurtige streptokokgrupperingstests korrelerer bedst med referencemetoder, når kun streptokokker , der erΒ -hæmolytisk på fåreblodagar er testet. 1,2,3,4