Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDxtra™ Strep grupperingssæt
Artikelnummer. 12876323
Mængde:
1 sæt
2.8 mL
50 kort
60 prøver
60 test/sæt
Oversigt:
Engangs reaktionskort
PathoDxtra Ekstraktionsreagenser
PathoDxtra Polyvalent positiv kontrol
PathoDxtra Strep Grouping Reagent Set
PathoDxtra Strep gruppe A latex
PathoDxtra Strep gruppe B latex
PathoDxtra Strep gruppe C latex
PathoDxtra Strep gruppe D latex
PathoDxtra Strep gruppe F latex
PathoDxtra Strep gruppe G latex
PathoDxtra™ Strep grupperingssæt
Unit Size:
3ml
60 tests
Pakke med 50
Product Code. 12876323
Brand: Thermo Scientific™ DR0702G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminerer behovet for inkubation og giver en hurtigere strep-grupperingsløsning end mere traditionel enzymekstraktion.
Eliminer behovet for inkubation og giv en hurtigere strep-grupperingsløsning end mere traditionel enzymekstraktion med Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep grupperingssæt.
  • Forbedrer arbejdsgangens effektivitet— Øjeblikkelig syreekstraktion uden behov for inkubation eller rekonstitution
  • Sparer tid— Enkel, hurtig procedure giver letlæselige resultater
  • Reducerer omkostningerne— Identificerer alle klinisk vigtige strep-grupper, inklusive gruppe D; ingen yderligere reagenser påkrævet
  • Giver fleksibilitet— Pakkevarianter tilgængelige, så de passer til testbehov
Inkluderer:
PathoDxtra Strep-grupperingskit (fabrikant nr. DR0700M): 3 ml hver af A-, B-, C-, D-, F- og G-gruppelatex; polyvalent positiv kontrol, 2,8 ml; Ekstraktionsreagens 1: 4 ml; Ekstraktionsreagens 2: 4 ml; Ekstraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; Blanding Sticks; Engangs reaktionskort
PathoDxtra Ekstraktionsreagenssæt (fabrikantnr. DR0709M): Ekstraktionsreagens 1: 4 ml; Ekstraktionsreagens 2: 4 ml; Ekstraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; Til brug med PathoDxtra Strep grupperingssæt
PathoDxtra Strep Grouping Reagent Set (fabrikantnr. DR0710M): Ekstraktionsreagens 1 - 4mL; Ekstraktionsreagens 2 - 4mL; Ekstraktionsreagens 3 - 2 x 10 ml; Blandestave, engangsreaktionskort; Til brug med udvalgte, købes separat PathoDxtra Strep Grouping latexreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kontrolsæt Positiv
Oversigt PathoDxtra Strep gruppe B latex
Detekterbare analytter beta-hæmolytiske streptokokker
Type Streptococcus test kit
Til brug med (applikation) Detektion af enzymimmunoassay
Materiale Polyvalent
Organisme gruppe Gruppe A, B, C, D, F og G
Mængde 60 prøver
Hurtige streptokokgrupperingstests korrelerer bedst med referencemetoder, når kun streptokokker , der erΒ -hæmolytisk på fåreblodagar er testet. 1,2,3,4