Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDxtra™ Strep grupperingssæt
Beskrivelse
Eliminer behovet for inkubation og giv en hurtigere strep-grupperingsløsning end mere traditionel enzymekstraktion med Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep grupperingssæt.
- Forbedrer arbejdsgangens effektivitet— Øjeblikkelig syreekstraktion uden behov for inkubation eller rekonstitution
- Sparer tid— Enkel, hurtig procedure giver letlæselige resultater
- Reducerer omkostningerne— Identificerer alle klinisk vigtige strep-grupper, inklusive gruppe D; ingen yderligere reagenser påkrævet
- Giver fleksibilitet— Pakkevarianter tilgængelige, så de passer til testbehov
Inkluderer:
PathoDxtra Strep-grupperingskit (fabrikant nr. DR0700M): 3 ml hver af A-, B-, C-, D-, F- og G-gruppelatex; polyvalent positiv kontrol, 2,8 ml; Ekstraktionsreagens 1: 4 ml; Ekstraktionsreagens 2: 4 ml; Ekstraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; Blanding Sticks; Engangs reaktionskort
PathoDxtra Ekstraktionsreagenssæt (fabrikantnr. DR0709M): Ekstraktionsreagens 1: 4 ml; Ekstraktionsreagens 2: 4 ml; Ekstraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; Til brug med PathoDxtra Strep grupperingssæt
PathoDxtra Strep Grouping Reagent Set (fabrikantnr. DR0710M): Ekstraktionsreagens 1 - 4mL; Ekstraktionsreagens 2 - 4mL; Ekstraktionsreagens 3 - 2 x 10 ml; Blandestave, engangsreaktionskort; Til brug med udvalgte, købes separat PathoDxtra Strep Grouping latexreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Kontrolsæt | Positiv |
| Oversigt | Streptokokker Gruppe D latex |
| Detekterbare analytter | beta-hæmolytiske streptokokker |
| Type | Streptococcus test kit |
| Til brug med (applikation) | Detektion af enzymimmunoassay |
| Materiale | Polyvalent |
| Organisme gruppe | Gruppe A, B, C, D, F og G |
| Mængde | 60 prøver |
Hurtige streptokokgrupperingstests korrelerer bedst med referencemetoder, når kun streptokokker , der erΒ -hæmolytisk på fåreblodagar er testet. 1,2,3,4