Få mere at vide
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep grupperingssæt
Artikelnummer. 12607709
Skift visning
Mængde:
60 test/sæt
Pakningsstørrelse:
60 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12607709 60 test/sæt 60 tests
1 options
Artikelnummer. 12607709 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R62025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 DKK
    2442.75 DKK / 60 tests
    Spare 967.25 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
På lager
PathoDx Strep Grouping Kit er en latexagglutinationstest, der bruges til identifikation af beta-hæmolytiske streptokokker gruppe A, B, C, F, G fra kultur.
Bruge Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Strep Grouping kit til at udføre en latexagglutinationstest designet til at identificere beta-hæmolytiske streptokokker fra Lancefield Gruppe A, B, C, F og G fra primære kulturplader. De PathoDx proceduren anvender en latexagglutinationsmetode i forbindelse med en salpetersyreekstraktionsprocedure 1,2 . IgG'et koblet til latexen er meget specifik for et givet streptokokgruppeantigen. Denne metode giver betydelige fordele i forhold til andre streptokokgrupperingsprocedurer med hensyn til hurtighed, enkelhed og bekvemmelighed.
Streptokokgruppekulhydraterne af streptokokgruppe A, B, C, F og G er komplekse antigener med et rhamnose-oligosaccharid og forskellige sidekæder, der primært består af glucosamin, enten acetyleret eller ikke-acetyleret. I PathoDx procedure, reagerer specifikt antistof på latexpartikler med og agglutinerer streptokokgruppeantigen ekstraheret fra bakteriecellevæggen. Testen er beregnet til brug med streptokokkolonier, der er beta-hæmolytiske på fåreblodagar eller til brug med rene streptokokisolater i bouillonkulturer. Reagenserne er designet til at give en positiv (2+ eller større) agglutination med en til to 18 til 24 timers kolonier for de fleste beta-hæmolytiske streptokok-isolater.
  • Klar til brug– Forberedte reagenser
  • Let at fortolke– De PathoDx Strep Grouping kit er designet til at give en 2+ eller større agglutinationsreaktion med ekstraktet af en eller to kolonier af en 18 til 24 timers kultur af streptokokker fra Lancefield gruppe A, B, C og G (stor kolonivariant) på 60 sekunder for de fleste streptokokisolater. Minutkolonigruppe F og små kolonistammer af andre grupper kræver mange flere kolonier (tungt sweep) for at give en positiv agglutinationsreaktion. En negativ test giver et ensartet mælkeagtigt udseende uden agglutination efter 60 sekunder.
Grupperingslatexerne præsenteres som fem dråbeflasker, en specifik for hver af grupperne A, B, C, F og G, som hver indeholder 3,0 ml af en suspension af syntetiske blå latexpartikler overtrukket med kaninantistof IgG-sensibiliseret med 0,098 % natriumazid og 0,05 % ProClin 300® som konserveringsmidler.
De PathoDx Strep Grouping kit kan også bruges med beta-hæmolytiske streptokokker dyrket i bouillon i ren kultur. Sættet indeholder følgende reagenser:
  • Strep A Grouping Latex (R62030) - 1 dråbeflaske (rød låg)
  • Strep B Grouping Latex (R62031) - 1 dråbeflaske (lyserød låg)
  • Strep C Grouping Latex (R62032) 1 dråbeflaske (orange låg)
  • Strep F Grouping Latex (R62034) - 1 dråbeflaske (blå låg)
  • Strep G Grouping Latex (R62035) - 1 dråbeflaske (lilla låg)
  • Positiv kontrol (R24042) - 1 dråbeflaske (gul låg)
  • Reagens 1 (R62050) - 1 dråbeflaske (rød låg)
  • Reagens 2 (R62055) - 1 dråbeflaske (blå låg)
  • Reagens 3 (R62060) - 1 dråbeflaske (grøn låg)
  • Omrørere - 1 pose
  • Engangsglas (R62070) - 1 pakke
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PathoDX™ Strep grupperingssæt
Detekterbare analytter beta-hæmolytiske streptokokker
Type Streptococcus test kit
Inkluderer 1 hætteglas hver af Strep Grouping Latex A, B, C, F, G; kontrolantigener ABC og FG; ekstraktionsreagenser 1, 2, 3; omrørere; engangsglas
Organisme gruppe Gruppe A, B, C, D, F og G
Mængde 60 test/sæt