Få mere at vide
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep A gruppering latex
Artikelnummer. 12603728
Skift visning
Mængde:
60 test/sæt
Pakningsstørrelse:
60 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12603728 60 test/sæt 60 tests
1 options
Artikelnummer. 12603728 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R62030
 Begrænset vare
På lager
PathoDx Strep A Grouping Latex bruges sammen med Strep Grouping Kits.
Bruge Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Strep A Grouping Latex med Strep Grouping Kits. De PathoDx proceduren anvender en latexagglutinationsmetode i forbindelse med en salpetersyreekstraktionsprocedure 1,2 . IgG'et koblet til latexen er meget specifik for et givet streptokokgruppeantigen. Denne metode giver betydelige fordele i forhold til andre streptokokgrupperingsprocedurer med hensyn til hurtighed, enkelhed og bekvemmelighed.
Streptokokgruppekulhydraterne af streptokokgruppe A er et komplekst antigen med et rhamnose-oligosaccharid og forskellige sidekæder, der primært består af glucosamin, enten acetyleret eller ikke-acetyleret. I PathoDx procedure, reagerer specifikt antistof på latexpartikler med og agglutinerer streptokokgruppeantigen ekstraheret fra bakteriecellevæggen. Testen er beregnet til brug med streptokokkolonier, der er betahæmolytiske på fåreblodagar eller til brug med rene streptokokisolater i bouillonkulturer. Reagenserne er designet til at give en positiv (2+ eller større) agglutination med en til to 18 til 24 timers kolonier for de fleste beta-hæmolytiske streptokok-isolater.
  • Klar til brug– Forberedte reagenser
  • Nem at opbevare– Opbevares ved 2-8 °C
  • Let at fortolke– De PathoDx Strep Grouping kit er designet til at give en 2+ eller større agglutinationsreaktion med ekstraktet af en eller to kolonier af en 18 til 24 timers kultur af streptokokker fra Lancefield gruppe A (stor kolonisort) på 60 sekunder for de fleste streptokokisolater. I en negativ test, et ensartet mælkeagtigt udseende uden agglutination efter 60 sekunder.
Strep A Grouping Latex (Red Cap) indeholder 3,0 ml af en suspension af syntetiske blå latexpartikler belagt med kaninantistof IgG-sensibiliseret med 0,098 % natriumazid og 0,05 % ProClin 300® som konserveringsmidler.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PathoDX™ Strep A gruppering latex
Type Streptococcus test kit
Mængde 60 test/sæt