Få mere at vide
Thermo Scientific™ PathoDx™ Herpes-typesæt
Artikelnummer. 12633748
Skift visning
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
100 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12633748 100 test/sæt 100 tests
1 options
Artikelnummer. 12633748 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R62250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Dette sæt er en immunfluorescerende test, der bruges til påvisning og typebestemmelse af Herpes Simplex Virus I og II i direkte kliniske prøver og vævskulturer.
Udfør en immunofluorescenstest til påvisning og typebestemmelse af herpes simplex virus I og II i direkte kliniske prøver og vævskulturer ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Herpes-typesæt. Herpes simplex virus (HSV) er en gammel og allestedsnærværende virus, kendt for at forårsage akutte og tilbagevendende infektioner hos mennesker. I 1960'erne blev det erkendt, at HSV bestod af to forskellige typer, HSV-I og HSV-II 1 . HSV-I blev anset for primært at være forbundet med okulær og oral infektion (over taljen), mens HSV-II blev anset for at være en genital infektion (under taljen).
PathoDx Herpes Typing Kit bruger fire fluorescein-mærkede monoklonale antistoffer, der er specifikke for HSV-I og HSV-II (to for HSV-I; to for HSV-II) til at påvise og identificere Herpes Simplex Virus. Standardmetoden til diagnosticering af HSV er dens vækst i vævskulturceller 2,3 . Reagenserne er specifikke for hver HSV-type og vil ikke vise nogen krydsreaktiv farvning.
  • Klar til brug– Forberedte reagenser
  • Nem at opbevare– Opbevares ved 2-8 °C
  • Let at fortolke– HSV-I Typing Reagent vil vise en diffus lys æblegrøn fluorescens overalt, hvorimod HSV-II Typing Reagent vil vise en plettet fordeling (granulært mønster) af intens fluorescerende farvning i cytoplasma og kerne
HSV-I Typing Reagent (lilla låg) er en plastikdråbeflaske, der indeholder 5,0 mL fluorescein-mærkede oprensede murine monoklonale antistoffer, der er specifikke for HSV-I, Evans Blue-modfarvning, en hæmmer af uspecifik farvning, og 0,098 % natriumazid i en proteinstabiliseret bufferopløsning.
HSV-II Typing Reagent (Pink cap) er en plastikdråbeflaske, der indeholder 5,0 mL fluorescein-mærkede oprensede murine monoklonale antistoffer, der er specifikke for HSV-II, Evans Blue-modfarvning, en hæmmer af uspecifik farvning, og 0,098 % natriumazid i en proteinstabiliseret bufferopløsning.
De PathoDx Herpes Typing Kit indeholder følgende reagenser:
  1. HSV-I-typereagens– 1 dråbeflaske (lilla låg)
  2. HSV-II-typebestemmelsesreagens– 1 dråbeflaske (lyserød låg)
  3. Monteringsvæske (R62230)– 1 dråbeflaske (sort låg)
  4. Herpes-typekontrolglas (R62251)– 1 pakke med 5
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PathoDX™ Herpes-typesæt
Mængde 100 test/sæt