Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Ekstraktionsreagens 3
Beskrivelse
Remel PathoDx og ekstraktionsreagens 3 bruges sammen med Strep A Latex Agglutination Kit og Strep Grouping Kit.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | PathoDx Ekstraktionsreagens 3 |
| CE-mærke | Ja |
| Mængde | Hver |