Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nitrocefin disk
Artikelnummer. 13265649
Skift visning
Mængde:
25 diske/hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde unitSize
13265649 25 diske/hætteglas Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 13265649 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R211667
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrocefin-imprægneret disk anbefales til brug i kvalitative procedurer til hurtig detektion afβ -laktamaseproduktion af visse bakterier.
Opdageβ -lactamaseproduktion af Neisseria gonorrhoeae , Haemophilus influenzae , Moraxella catarrhalis , Staphylococcus spp., Enterococcus spp. og anaerobe bakterier med Thermo Scientific™ Remel™ Nitrocefin disk. Deβ -lactamase-enzym produceres af forskellige organismer og er ansvarlig for deres resistens over for penicilliner og cephalosporiner 1,2 . Siden da er lignende enzymer med noget forskellige substratspecificiteter blevet identificeret i forskellige bakteriearter. De testmetoder, der bruges til at opdageβ -lactamase omfatter jodometriske, acidimetriske og kromogene procedurer 3,4 .
Siden Abraham og Kæde bekræftedeβ -lactamase-produktion af mikroorganismer for at være ansvarlig for antibiotikaresistens, er lignende enzymer blevet identificeret i forskellige arter. Nogle enzymer hydrolyserer selektivt antibiotika i penicillinklassen (dvs. penicillinaser), andre enzymer hydrolyserer alleβ -lactamase-antibiotika undtagen carbapenemer (dvs. cephalosporinaser) og nogle enzymer hydrolyserer begge 5 .
  • Klar til brug - Nitrocefinimprægnerede skiver.
  • Hurtige resultater
  • Overholder CLSI - Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests– (Godkendt standard M2-A8 og M11-A5)
  • Let at fortolke - Med farveskift
Cephalosporin nitrocefin er det substrat, der anvendes i denne test. β-lactamase hydrolysererβ -lactamring af nitrocefin, der producerer cephalosporansyre 6 . Dette resulterer i, at den bleggule nitrocefin ændres til et lyserødt produkt ved hydrolyse 7 . Aerob og anaerobβ -lactamase-producerende bakterier påvirker denne farve; organismer, der ikke kan producereβ -lactamase ændrer ikke nitrocefins bleggule farve inden for testens tidsgrænser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Nitrocefinskiver
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter beta-lactamase (Haemophilus-arter, N. gonorrhoeae, Staphylococci)
Format Hætteglas
Mængde 25 diske/hætteglas