Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microdase diske
Artikelnummer. 10250483
Skift visning
Mængde:
25 diske/hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10250483 25 diske/hætteglas Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10250483 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R21132
 Begrænset vare
På lager
Differentier hurtigt Staphylococcus fra Micrococcus -arter ved at detektere oxidaseenzym inden for 2 minutter med denne reagensimprægnerede disk.
Differentiere Staphylococcus fra Micrococcus ved at påvise oxidase-enzymet med Thermo Scientific™ Remel™ Microdase Disk .
I 1956 beskrev Kovacs 1 oxidasemetoden, der kan bruges til at differentiere gramnegative baciller. Faller og Schleifer 2 modificerede Kovacs' oxidase-reagens ved at bruge en tetramethyl-p-phenylendiamin (TMPD) i dimethylsulfoxid (DMSO). Tarrand og Groschel 3 testede yderligere modificeret Kovacs og bekræftede, at det var langt overlegent i forhold til Kovacs' oxidasereagens.
Alle mikrokokker har cytokrom c, hvorimod de fleste stafylokokker (med få undtagelser) mangler denne type cytokrom. Oxidasereagenset bekræfter tilstedeværelsen af cytochrom c 4 ved at udvise farveændring til blå eller lilla.
  • Klar til brug : Reagensimprægneret disk. Der kræves ingen yderligere forberedelse.
  • Let at læse : Synlig farveændring, der bekræfter positiv test
    Positiv test: Blå eller lilla farveudvikling inden for 2 minutter
    Negativ test: Ingen farveændring (hvid til grå farve forbliver) inden for 2 minutter.
hver Microdase Disk er imprægneret med tetramethyl-p-phenylendiamin (TMPD) i dimethylsulfoxid (DMSO). DMSO'en giver opløselighed og stabilitet mod autooxidation og øger permeabiliteten af TMPD ind i bakteriecellen. I nærvær af atmosfærisk oxygen reagerer oxidaseenzymet med TMPD og cytochrom c i organismen og danner den farvede forbindelse indophenol.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Microdase-skiver til at skelne stafylokokker fra mikrokokker
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Oxidase enzym
Format Hætteglas
Mængde 25 diske/hætteglas