Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Artikelnummer. p-4532097
Oversigt:
Turbiditetsstandard 0,5
Turbiditetsstandard 1.0
Turbiditetsstandard 2.0
Turbiditetsstandard 3.0
Turbiditetsstandard 4.0
Turbiditetsstandard 5.0
Turbiditetsstandardsæt (1 hver på 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10036782
Brand: Thermo Scientific™ R20421
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard er pakket i plastkasse med et visuelt sammenligningskort.
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard er pakket i plastkasse med et visuelt sammenligningskort.
  • Rørstørrelsen er 15 x 103 mm og passer i de fleste spektrofotometre
  • Polystyrenteknologi giver længere holdbarhed
Inkluderer:
1 hver af 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Turbiditetsstandardsæt (1 hver på 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Inkluderer 1 hver af 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0
Slangestørrelse 15 x 103 mm