Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard er pakket i plastkasse med et visuelt sammenligningskort.
- Rørstørrelsen er 15 x 103 mm og passer i de fleste spektrofotometre
- Polystyrenteknologi giver længere holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Turbiditetsstandard 3.0 |
| Slangestørrelse | 15 x 103 mm |