Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Artikelnummer. 10413843 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Turbiditetsstandard 0,5
Turbiditetsstandard 1.0
Turbiditetsstandard 2.0
Turbiditetsstandard 3.0
Turbiditetsstandard 4.0
Turbiditetsstandard 5.0
Turbiditetsstandardsæt (1 hver på 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10413843 Turbiditetsstandard 2.0 Hver
10036782 Turbiditetsstandardsæt (1 hver på 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) 1 sæt
10108582 Turbiditetsstandard 4.0 Hver
13246239 Turbiditetsstandard 3.0 Hver
11454049 Turbiditetsstandard 5.0 Hver
10026732 Turbiditetsstandard 0,5 Hver
10037212 Turbiditetsstandard 1.0 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10413843 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R20412
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard er pakket i plastkasse med et visuelt sammenligningskort.
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard er pakket i plastkasse med et visuelt sammenligningskort.
  • Rørstørrelsen er 15 x 103 mm og passer i de fleste spektrofotometre
  • Polystyrenteknologi giver længere holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Turbiditetsstandard 2.0
Slangestørrelse 15 x 103 mm