Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard er pakket i plastkasse med et visuelt sammenligningskort.
- Rørstørrelsen er 15 x 103 mm og passer i de fleste spektrofotometre
- Polystyrenteknologi giver længere holdbarhed
Inkluderer:
1 hver af 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Turbiditetsstandardsæt (1 hver på 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) |
| Inkluderer | 1 hver af 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 |
| Slangestørrelse | 15 x 103 mm |