Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Bouillon (Dehydreret)
Artikelnummer. 12938244
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 12938244
Brand: Thermo Scientific™ R453822
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selektivt og differentielt isoler enteriske gram-negative baciller ved hjælp af MacConkey Broth.
Selektivt og differentielt isolere enteriske gramnegative baciller vha Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey Bouillon (Dehydreret). MacConkey Broth er en modifikation af den originale galdesaltbouillon, som først blev beskrevet af MacConkey i 1900, som indeholdt lakmus som en indikator og natriumtaurocholat til at hæmme gram-positive organismer 1 . I yderligere test anbefalede MacConkey at erstatte lakmus med neutral rød 2 . I 1953 erstattede Childs og Allen neutral rød med bromocresol lilla, en mindre hæmmende indikator 3 .
Selektivt og differentielt isoler enteriske gram-negative baciller ved hjælp af MacConkey Broth. Dette medium bruges til den formodede identifikation af coliforme bakterier. Coliformer er organismer, der er til stede i miljøet og i afføringen hos alle varmblodede dyr og mennesker.
Deres tilstedeværelse i drikkevand indikerer, at sygdomsfremkaldende organismer (patogener) kan være i vandsystemet.
  • Selektiv: Oxgall er et selektivt middel, som hæmmer gram-positive organismer.
  • Nem differentiering: Laktose og bromocresol lilla indikator muliggør differentiering af laktosegærende gram-negative baciller.
  • Er i overensstemmelse med USP og EP : Mediet er formuleret og testet i overensstemmelse med harmoniseret United States Pharmacopeia (USP ) / European Pharmacopeia (EP) retningslinjer 4,5 til påvisning af Escherichia coli .
Dette medium indeholder gelatinepepton, der giver aminosyrer og essentielle næringsstoffer til bakteriel vækst. Laktose er en kulstofkilde til energi. Oxgall er et selektivt middel, som hæmmer gram-positive organismer. Lactose og bromocresol lilla pH-indikator muliggør differentiering af laktosefermenterende gram-negative baciller.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: USP
Oversigt MacConkey bouillon
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Kun til laboratoriebrug