Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey agar
Artikelnummer. p-4524523
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 12647619
Brand: Thermo Scientific™ R453802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar bruges til selektiv og differentiel isolering af gramnegative baciller på basis af laktosefermentering.
Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar bruges til selektiv og differentiel isolering af gramnegative baciller på basis af laktosefermentering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: BAM, COMPF, SMWW, USP .
Oversigt MacConkey agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g