Få mere at vide
Thermo Scientific™ LAP disk m/reagens
Beskrivelse
Detekter hurtigt leucinaminopeptidaseaktivitet i streptokokker og relaterede slægter ved hjælp af LAP Disk med reagens.
Detekterer hurtigt leucinaminopeptidaseaktivitet i streptokokker og beslægtede slægter ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™ LAP-disk med reagens. I 1984 rapporterede Colman og Ball, at i modsætning til streptokokker producerer Aerococcus -arter ikke leucinaminopeptidase (LAP) 1 . Aerococcus- stammer viste sig at være konsekvent negative for leucinaminopeptidase, mens stammer af Enterococcus og Streptococcus gav positive reaktioner. LAP er sammen med PYR og andre konventionelle tests en vigtig parameter i identifikation af Aerococcus, Leuconostoc, Pediococcus og relaterede slægter 2-4 .
Leucinaminopeptidaser (LAP'er) er et forskelligartet sæt af exopeptidaser, der katalyserer hydrolysen af leucinrester fra aminotermini af proteiner eller peptider. LAP'er er allestedsnærværende enzymer til stede blandt dyr, planter, prokaryoter og mikrober. LAP-testen skal udføres på rene eller isolerede kulturer af katalase-negative, gram-positive kokker, som er 18-72 timer gamle.
- Klar til brug: Reagensimprægneret skive.
- Hurtig test: Resultater opnås inden for 5 til 6 minutter.
- Let at identificere: En farveændring fra pink til rød indikerer en positiv test, mens ingen farveændring eller en let gul farve indikerer en negativ test.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Murex Lap Kit/50/Pk. |
| CE-mærke | Ja |
| Inkluderer | LAP disk og farvefremkalder medfølger |
| Mængde | 50 tests/sæt |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.