Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hippurat disk
Beskrivelse
Detekterer hurtigt hydrolysen af natriumhipurat vedβ -hæmolytiske streptokokker, G. vaginalis og C. jejuni under anvendelse af en reagensimprægneret Hippurat-skive.
Detekterer hurtigt hydrolysen af natriumhipurat vedβ - hæmolytiske streptokokker, Gardnerella vaginalis og Campylobacter jejuni ved hjælp af et reagensimprægneret Thermo Scientific™ Remel™ Hippurat disk. Hwang og Ederer anvendte ninhydrinreagenset i en hurtig metode til at påvise hippurathydrolyse af slutproduktet glycin 1 . Jolly skitserede senere minimale kriterier for identifikation af G. vaginalis inklusive hippurathydrolyse 2 . I 1989, Cacho et al. yderligere evalueret brugen af hippuratskiven til identifikation af Campylobacter spp 3 .
Detekterer hurtigt hydrolysen af natriumhipurat vedβ -hæmolytiske streptokokker, Gardnerella vaginalis og Campylobacter jejuni ved hjælp af en reagensimprægneret Hippurat-skive. Hippurathydrolysetesten bestemmer evnen hos gruppe B streptokokker, såvel som andre bakterier, til enzymatisk at hydrolysere natriumhipurat 4,5 .
- Klar til brug: Reagensimprægneret disk
- Hurtig test: Resultater opnås inden for 30 minutter.
- Let at identificere: En kondensationsreaktion forekommer med hydrindantin, ammoniak og resterende ninhydrin for at producere det endelige lilla farvede kompleks for en positiv reaktion og lysegrå farve for en negativ reaktion.
Hippursyre hydrolyseres af enzymet hippuricase til glycin og benzoesyre. Ninhydrin fremkalder en fem-trins reaktion, der begynder med deaminering af glycin til dannelse af hydrindantin (en reduceret form for ninhydrin), kuldioxid og ammoniak.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Hippurat disk |
| CE-mærke | Ja |
| Format | Hætteglas |
| Emballagetype | 1 sæt |
| Mængde | 25 tests/sæt |