Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gram-farvesæt
Artikelnummer. 11953492
Skift visning
Mængde:
4/sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11953492 4/sæt Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11953492 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R40080
 Begrænset vare
På lager
Differentiere gram-positive organismer fra gram-negative organismer ved hjælp af Gram Stain Kit.
Differentiere gram-positive organismer fra gram-negative organismer vha Thermo Scientific™ Remel™ Gram-farvesæt. Gram-farvningsmetoden blev udviklet i 1884 af den danske bakteriolog, Christian Gram, for at differentiere bakterieceller fra inficeret væv 1 . Senere blev det opdaget, at den bakterielle cellevægssammensætning var nøglen til Gram-farvningen og ville differentiere bakterier i to grupper baseret på cellefarve efter farvning. Siden dengang har der været mange modifikationer af den originale teknik 2,3 .
Brug af gramfarvningssæt hjælper med at skelne gram-positive organismer fra gram-negative organismer.
  • Klar til brug: Flydende reagenser leveret i 250 ml flasker
  • Lethed at identificere: Da den farver de grampositive organismer som lilla og gram-negative organismer som røde
  • Hurtige resultater: 5-10 minutter for misfarvningen
Gramfarvningssættet består af 4 flasker med hver 250 ml Gram Crystal Violet, Safranin, Gram Jod og Gram Decolorizer samt en plastikbakke
Crystal Violet, et basisk farvestof, er den primære farvning, som alle bakterier optager, fordi den hurtigt trænger ind i cellevæggen. Det farver protoplasten af bakterier lilla. Kalium-jod-blandingen, i gramjod, er det beitsmiddel, der komplekserer med cellens primære farvning. I gram-positive celler er det krystalklare violet-jod-kompleks fanget i cellen på grund af en nedsat cellevægpermeabilitet forårsaget af alkoholdehydrering. Gram-positive celler er farvet lilla.
I gram-negative celler fjernes komplekset af affarverenseren på grund af en øget permeabilitet forårsaget af opløseligheden af lipiderne i alkohol.
Modfarvningen, der bruges, skal have en kontrastfarve i forhold til den primære farvning, og i dette tilfælde er det Safranin, som farver gramnegative celler røde.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 4/sæt
Certificeringer/compliance CE-mærke
Inkluderer Krystalviolet; Affarvningsmiddel; Jod; Safranin
Volumen (metrisk) 4 x 250 mL
Produkttype Gram Stain-sæt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gram Stain Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Safranin O, Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenol, C.I. Basic