Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Iodine
Mængde:
5/Pk.
Each
Hver
Pakningsstørrelse:
250ml
4 L
Pakke med 5
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Remel Gram Jod er et bejdsemiddel, der bruges i Gram-farvningsprocedurer.
- For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
- Selected Gram stains are CE marked
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Gram Iodine |
| Mængde | Each |
| Certificeringer/compliance | CE Marked |
| Volumen (metrisk) | 3.785 L |