Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Iodine
Mængde:
5/Pk.
Each
Hver
Pakningsstørrelse:
250ml
4 L
Pakke med 5
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Remel Gram Jod er et bejdsemiddel, der bruges i Gram-farvningsprocedurer.
- Til kvalitative procedurer til at skelne gram-positive fra gram-negative mikroorganismer
- Udvalgte Gram-pletter er CE-mærkede
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Gram jod |
| Mængde | Hver |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Volumen (metrisk) | 250 mL |