Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Gram krystalviolet
Artikelnummer. 11982952
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Hver
Pakningsstørrelse:
250ml
4 L
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11982952 Hver 250ml
12663658 5/pakke Pakke med 5
11914092 Hver 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11982952 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R40052
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Remel Gram Crystal Violet er en primær plet i Gram-farveprocedurer.
Thermo Scientific™ Remel Gram Crystal Violet er en primær plet i Gram-farveprocedurer.
  • Til kvalitative procedurer til at skelne gram-positive fra gram-negative mikroorganismer
  • Udvalgte Gram-pletter er CE-mærkede
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Krystalviolet
Mængde Hver
Certificeringer/compliance CE-mærke
Volumen (metrisk) 250 mL
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.