Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Æggeblomme tellurit 100%
Artikelnummer. 11983122
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballagetype:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballagetype unitSize
11983122 100 mL 1 hv. 100ml
1 options
Artikelnummer. 11983122 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R450330
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Remel Æggeblomme Tellurite 100% bruges sammen med Baird Parker Agar Base.
Remel Æggeblomme Tellurite 100% bruges sammen med Baird Parker Agar Base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Æggeblomme tellurit 100%
Form Væske
Produkttype Mikrobiologiske medier
Emballagetype 1 hv.
Mængde 100 mL