missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Remel™ EC Medium, Dehydreret

Artikelnummer. 11434119
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11434119

Brand: Thermo Scientific™ R453302

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Påvis coliforme bakterier ved °37 C og Escherichia coli ved °44,5 C fra mejerikilder og fødevarer med EC Medium (Dehydreret).

Påvis colibakterier ved 37 °C og Escherichia coli fra mejeri og fødevarer ved 44,5 °C med Thermo Scientific™ Remel™ EC Medium (Dehydreret).

Hajna og Perry udviklede EC Medium til at påvise E. coli og andre coliformer 1 . De rapporterede, at denne bouillon kan bruges til at undersøge vand, mælk, skaldyr og andet materiale for fækalt materiale, der kan forurene miljøet 2 . Tidligere metoder viste sig at være utilstrækkelige på grund af tilstedeværelsen af beskadigede celler, der er mere følsomme over for tilsætningsstoffer, temperaturer og selektive medier 3 .

Escherichia coli er en almindelig gram-negativ mikroorganisme, som kan være til stede i mad- og vandprøver. E. coli er en indikatororganisme, der kan indikere fækal kontaminering eller uhygiejniske forhold.

EC Medium er et selektivt medium, der bruges til at påvise coliforme bakterier og isolere Escherichia coli .

  • Selektiv: S elektivt middel galde hæmmer nogle gram-positive kokker og sporedannere.
  • Anbefalet af American Public Health Association (APHA) og AOAC International (AOAC ) 4-7 til at påvise colibakterier i vand, spildevand og fødevarer.

EC Medium indeholder kasein og kødpeptoner, der leverer aminosyrer, peptider og nitrogenholdige forbindelser, der er nødvendige for vækst af bakterier. Lactose fungerer som en klar energikilde, og dens gæring fører til produktion af gas i fermenteringshætteglasset. Natriumchlorid giver essentielle elektrolytter og opretholder osmotisk ligevægt. Dikaliumphosphat og monokaliumphosphat er buffere, der styrer pH.

Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.

Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Oversigt EC medium
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g

Ikke beregnet til IVD-brug.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.