Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryptococcus Antigen Test Kit
Artikelnummer. 11974042
Skift visning
Mængde:
50 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
50 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11974042 50 tests/sæt 50 tests
1 options
Artikelnummer. 11974042 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30851501
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt polysaccharid-antigener forbundet med Cryptococcus neoformans -infektion ved hjælp af Cryptococcus Antigen Test Kit.
Detekterer hurtigt kapselpolysaccharid-antigener forbundet med Cryptococcus neoformans -infektion ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™ Cryptococcus Antigen Test Kit. I 1963 rapporterede Bloomfield påvisning af kryptokokpolysaccharid (CPS) antigener i serum og CSF hos patienter med kryptokokkose 1 . I yderligere test rapporterede efterforskerne falsk-positive reaktioner i serum fra patienter med reumatoid faktor 2,3 . I 1983 introducerede Stockman og Roberts en enzymatisk metode, der inkorporerede protease for at eliminere interferensfaktorer i serum 4 .
Cryptococcosis er en systemisk infektion forårsaget af gæren, C. neoformans1 . De naturlige reservoirer for C. neoformans er jord og fugleafføring. Indånding af gærceller kan føre til en lungeinfektion og muligvis spredt sygdom. Patienter har ofte ødelæggende svækkelse, især dem med et immunsuppressivt syndrom. Fordi C. neoformans har en usædvanlig affinitet til centralnervesystemets væv, er hurtig og tidlig detektion afgørende.
  • Følsom test
  • Hurtig test: Resultater opnås inden for 5 minutter.
  • Let at identificere: En positiv test indikeres ved enhver agglutination eller sammenklumpning og fjernelse af testlatexen umiddelbart efter 5 minutters rotationstrin, hvorimod en negativ test indikeres ved ingen agglutination eller sammenklumpning.
  • Semi-kvantitativ test: Titeren er den reciproke af den sidste fortynding, som giver et positivt resultat (agglutination).
Cryptococcus Antigen Test Kit inkorporerer brugen af latexpartikler sensibiliseret med murine (muse) IgM monoklonale antistoffer. CPS-antigen i patientserum eller CSF interagerer med sensibiliserede latexpartikler og frembringer synlig agglutination. Brugen af IgM monoklonale antistoffer og behandling af serum med protease reducerer potentialet for falsk-positive reaktioner, hvilket eliminerer behovet for at udføre en ledsagende kontrol latex test for at verificere specificiteten af resultaterne 5-6 . Denne test har både diagnostisk og prognostisk værdi, da progressiv sygdom sædvanligvis ledsages af stigende antigentiter. Faldende titere er normalt forbundet med klinisk forbedring, med eller uden terapi.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Cryptococcus Antigen Test Kit
Detekterbare analytter C. neoformans antigen
Inkluderer 1 hætteglas test latex; negativ kontrol; positiv kontrol; lav positiv kontrol; protease tablet; 10x prøvefortynder; reaktionskort; dispensering af pipette
Mængde 50 tests/sæt