Få mere at vide
Thermo Scientific™ Koagulase plasma
Artikelnummer. 11943322
Skift visning
Mængde:
5 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11943322 5 ml 5ml
10220293 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11943322 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R21050
Påvis koagulaseenzym i stafylokokker med Coagulase Plasma.
Påvis koagulase enzym i stafylokokker med Thermo Scientific™ Remel™ Koagulase plasma. Enzymet koagulase virker på en bestanddel af kaninplasma og producerer et thrombinlignende stof, som aktiverer fibrinogen til dannelse af fibrinkoagel. I 1940, Fairbrother og Chapman et al. rapporterede patogene stafylokokker kan identificeres baseret på evnen til at koagulere plasma. 1,2 Chapman fandt, at kaninplasma var overlegen i forhold til andre typer plasma med hensyn til koagulationsaktivitet. 3 Bayliss og Hall anbefalede at erstatte citrat-antikoagulanten med EDTA for at undgå falsk-positive blodpropper. 4
  • Kaninplasma med EDTA
  • Lyofiliseret, frysetørret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Koagulase plasma
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Staphylococcus arter
Type Koagulase plasma
Til brug med (applikation) Detektion af enzymimmunoassay
Mængde 5 ml