Få mere at vide
Thermo Scientific™ Koagulase plasma
Artikelnummer. 10220293
Skift visning
Mængde:
5 ml
15 ml
25 ml
6 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10220293 25 ml 25ml
13296049 6 x 5 ml Pakke med 6
11943322 5 ml 5ml
10046782 15 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10220293 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R21052
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Påvis koagulaseenzym i stafylokokker med Coagulase Plasma.
Påvis koagulase enzym i stafylokokker med Thermo Scientific™ Remel™ Koagulase plasma. Enzymet koagulase virker på en bestanddel af kaninplasma og producerer et thrombinlignende stof, som aktiverer fibrinogen til dannelse af fibrinkoagel. I 1940, Fairbrother og Chapman et al. rapporterede patogene stafylokokker kan identificeres baseret på evnen til at koagulere plasma. 1,2 Chapman fandt, at kaninplasma var overlegen i forhold til andre typer plasma med hensyn til koagulationsaktivitet. 3 Bayliss og Hall anbefalede at erstatte citrat-antikoagulanten med EDTA for at undgå falsk-positive blodpropper. 4
  • Kaninplasma med EDTA
  • Lyofiliseret, frysetørret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Koagulase plasma
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Staphylococcus arter
Type Koagulase plasma
Til brug med (applikation) Detektion af enzymimmunoassay
Mængde 25 ml