Få mere at vide
Thermo Scientific™ Catarrhalis testdisk
Artikelnummer. 10516963
Skift visning
Mængde:
25 diske/hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10516963 25 diske/hætteglas Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10516963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R21121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    626.45 DKK / Pakke med 25
    Spare 73.55 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt butyratesterase for formodentlig at identificere Moraxella catarrhalis isoleret fra kliniske prøver med denne brugsklare, reagensimprægnerede disk.
Detekter butyratesterase for hurtigt at identificere Moraxella catarrhalis isoleret fra kliniske prøver med Thermo Scientific™ Remel™ Catarrhalis testdisk.
Den hurtige identifikation af Moraxella catarrhalis er vigtig, da de fleste stammer producerer beta-lactamase og er resistente over for penicillin og ampicillin. Konventionelle metoder, der bruges til at identificere M. catarrhalis, kan tage op til 48 timer at udføre 3,4 . I 1962 foreslog Berger, at påvisning af butyratesterase kan bruges som en hurtig metode til at identificere M. catarrhalis . 1
Detekter butyratesterase for formodentlig at identificere Moraxella catarrhalis ved hjælp af den reagensimprægnerede Catarrhalis-testdisk. Moraxella catarrhalis er et vigtigt patogen. Yeun et al. har rapporteret, at isolering af M. catarrhalis fra rutinemæssige sputumkulturer er forbundet med klinisk infektion. 2 Hurtig identifikation af denne organisme er vigtig, da de fleste stammer producerer beta-lactamase og er resistente over for penicillin og ampicillin.
  • Klar til brug : Reagensimprægneret disk. Der kræves ingen yderligere forberedelse.
  • Let at opdage : Visuel detektering af farveændring.
  • Let at fortolke :
    • Positiv test - blå-grøn farveudvikling inden for 2 minutter
    • Negativ test - ingen farveudvikling inden for 2 minutter.
Catarrhalis Test Disk er imprægneret med indoxylbutyrat som den reaktive ingrediens. Enzymet butyratesterase frigiver indoxyl fra indoxylbutyrat og danner spontant indigo i nærvær af oxygen 5 . Denne farveændring muliggør hurtig påvisning af M. catarrhalis .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Påvisning af butyratesterase til formodet identifikation af Moraxella catarrhalis
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Butyratesterase
Format Hætteglas
Mængde 25 diske/hætteglas