missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth)
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
20 x 4 mL
20 x 5 mL
100 x 4 mL
100 x 5 mL
Format:
15mm x 103mm Tube
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Remel BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) is for the cultivation of microorganisms.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industrial Reference: BAM, SMD, SMWW, USDA. |
| Oversigt | BHI Broth |
| Format | 15mm x 103mm Tube |
| Produkttype | Microbiology Media |
| Mængde | 20 x 4 mL |
REF R14101 for use with MicroScan™ System. REF R112022 not intended for IVD use.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion