Få mere at vide
Thermo Scientific™ BactiStaph™ Latex
Artikelnummer. p-4529278
Mængde:
150 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
150 tests
Artikelnummer. 12619937
Brand: Thermo Scientific™ R21144
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter klumpningsfaktor og protein A forbundet med identifikation af Staphylococcus aureus , mens S. aureus skelnes fra andre stafylokokker.
Identificer hurtigt Staphylococcus aureus og skeln fra andre stafylokokker ved at detektere klumpningsfaktor og protein A ved hjælp af Thermo Scientific™ BactiStaph™ Latexagglutinationstestsæt.
Brug denne hurtige test ved at bruge latexpartikler, som er i stand til at detektere både klumpningsfaktor og protein A samtidigt. Agglutination af hvide latexpartikler er synlig for det blotte øje inden for 60 sekunder og repræsenterer en positiv reaktion.
Brug med mistænkte S. aureus -kolonier. Før testning skal mistænkelige kolonier gramfarves, og der skal udføres en katalasetest for at verificere, at de er Staphylococcus.
Selvom stafylokokker almindeligvis findes på huden og i slimhinderne, er de blevet forbundet med mange infektioner hos mennesker og dyr. S.aureus og andre koagulase-positive stafylokokker er blevet identificeret som årsag til suppurative infektioner, madforgiftning og toksisk shock-syndrom og er blevet isoleret fra næsten alle anatomiske steder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Kontrolsæt Positiv, negativ
Oversigt BactiStaph Latexagglutinationstestsæt
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Klumpningsfaktor og protein A
Type Staphylococcus aureus testsæt
Inkluderer Latexreagens, positiv kontrol, negativ kontrol, engangsobjektglas, rørepinde
Materiale Latex
Mængde 150 tests/sæt
Målorganismeklasse Staphylococcus aureus