Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot indol
Artikelnummer. 12719250
Mængde:
50 x 0,75 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12719250
Brand: Thermo Scientific™ R21550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestem mikroorganismers evne til at spalte indol fra tryptofanmolekyle ved hjælp af spottestmetode med BactiDrop™ Spot indol.
Bestem en organismes evne til at spalte indol fra tryptofanmolekylet med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot indol. Vracko og Sherris brugte i 1963 indol-plet-reagens til den formodede adskillelse af Proteus-arter og Escherechia coli1. I 1969 fandt Lowrance, Reich og Traubρ -dimethylaminocinnamaldehyd (DMACA) for at være det mest følsomme indolreagens, som kunne påvise 3 mcg indol pr. milliliter medium2.
BactiDrop™ Spot-indol bruges til at bestemme mikroorganismers evne til at spalte indol fra tryptofan-molekylet ved hjælp af plettestmetoden. Tryptophanaser er intracellulære enzymer, der medierer indolproduktion ved at hydrolysere aminosyren tryptofan. Denne indol kombineres med DMACA for at danne en blågrøn forbindelse. Dette er et kondensationsprodukt dannet ved en syrespaltning af proteinet. Klar til brug: Flydende reagensHurtig test: Resultater inden for 1-3 minutter Let at fortolke: Positive resultater (blå farve) er nemme at fortolke ud fra negative resultater (pink color).BactiDrop™ Spot indolreagens indeholder 1 % w/vρ -dimethylaminocinnamaldehyd (CAS 6203-18-5) i saltsyre (koncentreret) (CAS 7647-01-0) og demineraliseret vand (CAS 7732-18-5). Reagenset leveres som 0,75 ml ampuller. Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Behage inquire.Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 20 °C til 25 °C
Oversigt BactiDrop Spot indol
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Nitrit, Gratis nitrogengas
Mængde 50 x 0,75 ml
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.