Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kaliumhydroxid
Artikelnummer. 13265819
Skift visning
Mængde:
50 x 0,75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
13265819 50 x 0,75 ml Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 13265819 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R21524
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbered kliniske prøver til mikroskopisk undersøgelse af svampeelementer med BactiDrop™ Kaliumhydroxid.
Forbered kliniske prøver til mikroskopisk undersøgelse af svampeelementer med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kaliumhydroxid. Laboratory Handbook of Medical Mycology anbefaler brugen af 10 % KOH til hurtig påvisning af svampeelementer1. McGowan rapporterede brugen af 10 % KOH, men advarede om, at der kan forekomme mangel på kontrast mellem svampeelementer og kliniske prøver2. Derfor anbefalede hun fasekontrastmikroskopi for forbedret synlighed. Formuleringen af 10% KOH anbefales af Mayo Clinic Mycology Laboratory3.
Kaliumhydroxid (KOH) bruges til at forberede kliniske prøver til mikroskopisk undersøgelse af svampeelementer. KOH-præparater kan laves til alle kliniske prøver undtagen spinalvæske og urin4. KOH forstyrrer cellulære ark eller klumper af proteinholdigt affald, der kan være til stede, og rydder prøven, hvilket gør det nemt at opdage svamp5. Glycerin i KOH-opløsningen reducerer mængden af udfældning i reagensbeholderen og forhindrer KOH-præparater i at tørre i mindst 18-24 timer.Kaliumhydroxid indeholder kaliumhydroxid (CAS 1310-58-3), glycerin (CAS 56-81-5) og demineraliseret vand (752CAS-1752C). Dette produkt er til in vitro diagnostisk brug og bør bruges af korrekt uddannede personer. Dette reagens er blevet testet ved hjælp af kvalitetskontrolprocedure og fundet at være acceptabelt. Reagenset leveres som 0,75 ml ampuller. Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Behage inquire.Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 20 °C til 25 °C
Oversigt BactiDrop Kaliumhydroxid
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Svamp
Mængde 50 x 0,75 ml
compliance-icons
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.