Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidase
Artikelnummer. 10399814
Skift visning
Mængde:
50 x 0,75 ml
Pakningsstørrelse:
50 ampuller
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10399814 50 x 0,75 ml 50 ampuller
1 options
Artikelnummer. 10399814 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R21540
 Begrænset vare
På lager
Påvis tilstedeværelsen af cytochromoxidaseenzym med BactiDrop Oxidase.
Detekter cytochromoxidase enzym med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidase. Oxidasetesten blev oprindeligt udtænkt til at identificere Neisseria-arter, men blev senere brugt til at adskille Pseudomonadaceae fra den oxidase-negative Enterobacteriaceae1,2. De fleste gram-positive bakterier er oxidase-negative, og mange af de gram-negative baciller, bortset fra Enterobacteriaceae, er variable3. Denne formulering er baseret på oxidasereagensformlen fra Kovacs1.
Detekter cytochromoxidase enzym med BactiDrop™ Oxidase. Klar til brug: Ingen yderligere forberedelse er nødvendig. Let at fortolke: Positiv test: Udvikling af en violet til lilla farve inden for 10-30 sekunder.Negativ test: Forsinket reaktion eller ingen farveudvikling inden for 10-30 sekunder.BactiDrop Oxidase bruges til at påvise cytochromoxidaseenzym. Oxidasetesten er baseret på den bakterielle produktion af et intracellulært oxidaseenzym. Oxidasereaktionen skyldes tilstedeværelsen af et cytokromoxidasesystem, som aktiverer oxidationen af reduceret cytokrom af molekylært oxygen, som igen fungerer som en elektronacceptor i det terminale stadium af elektronoverførselssystemet. Mikroorganismer, som producerer oxidaseenzym, oxiderer, når de er i nærvær af atmosfærisk oxygen, cytochrom c og phenylendiaminoxidase-reagens, og danner en lillafarvet forbindelse, indophenol. Ascorbinsyre er inkorporeret i reagenset som et reduktionsmiddel for at reducere autooxidation og for at forbedre stabiliteten3.BactiDrop Oxidase indeholder N,N,N,N-tetramethyl-1,4-phenylendiamin (CAS 100-22-1), ascorbinsyre (CAS 50-81-7) og demineraliseret vand (32C-81-7) og 52C-demineraliseret vand. Reagenset leveres som 0,75 ml ampuller. Dette produkt er til in vitro diagnostisk brug. Dette reagens er blevet testet ved hjælp af kvalitetskontrolprocedure og fundet acceptabelt. Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Behage inquire.Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 20 °C til 25 °C
Oversigt BactiDrop Oxidase
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Oxidase enzym
Mængde 50 x 0,75 ml