Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kovacs indol
Artikelnummer. 12739240
Skift visning
Mængde:
50 x 0,75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
12739240 50 x 0,75 ml Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12739240 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R21522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 DKK
    1004.04 DKK / Pakke med 50
    Spare 40.96 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem mikroorganismers evne til at spalte indol fra tryptofan ved hjælp af BactiDrop™ Kovacs indolreagens.
Bestem mikroorganismers, primært Enterobacteriaceae, evne til at spalte indol fra tryptofanmolekylet med Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kovacs indolreagens. Tidligere tests for at bekræfte indolproduktion krævede en xylenekstraktionsprocedure for at detektere små mængder indol produceret fra nedbrydningen af tryptofan. Kovac's brugte amylalkohol i stedet for ethylalkohol til at omgå ekstraktionsproceduren involveret i Ehrlich-Beohme-reagenset1. Gadebusch og Gabriel rapporterede, at substitution af isoamylalkohol resulterede i større stabilitet af Kovacs reagens2.
Tryptophanaser er intracellulære enzymer, der medierer indolproduktion ved at hydrolysere aminosyren tryptofan. Indol kombineres med dimethyl-aminobenzaldehyd for at danne en rød forbindelse. Dette er et kondensationsprodukt dannet af en syrespaltning af et protein3. Klar til brug: Flydende reagens Let at fortolke: Positiv test - En lyserød-rød ring mellem bouillon og reagens Negativ test - Ingen farveudvikling Kovacs indolreagens indeholder 5 % w/vρ -dimethylaminobenzaldehyd (CAS 100-10-7), saltsyre (koncentreret) (CAS 7647-01-0) og amylalkohol (CAS 71-41-0) og leveres som 0,75 ml ampuller.. Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Behage inquire.Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 20 °C til 25 °C
Oversigt BactiDrop Indole, Kovacs
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Nitrit, Gratis nitrogengas
Mængde 50 x 0,75 ml