Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Jernklorid
Beskrivelse
Påvis deaminering af phenylalanin vha Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Jernklorid (10%) reagens. Henecka og Houben-Weyl viste, at når man tester for tilstedeværelsen af phenylpyrodruesyre ved hjælp af en vandig opløsning af ferrichlorid, frembringes en grøn farvereaktion1,2. Denne biokemiske test er nyttig til at differentiere Enterobacteriaceae. De fleste medlemmer af Proteus- og Providencia-grupperne giver en positiv phenylalanin-testreaktion3,4.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 20 °C til 25 °C |
| Oversigt | BactiDrop Jernklorid |
| CE-mærke | Ja |
| Mængde | 50 x 0,75 ml |