Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Desoxycholate
Beskrivelse
skelne mellem galdeopløselige Streptococcus pneumoniae og andre uopløselige alfa-hæmolytiske streptokokker vha. Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Desoxycholate (10%). I 1900 brugte Neufeld et galdesalt natriumdesoxycholat til at påvise autolyse, der differentierede galdeopløselige S. pneumoniae fra galde-uopløselige alfa-hæmolytiske streptokokker1. Evans anvendte 10% galde til at lysere bouillonkulturer af pneumokokker2. Hawn og Beebe evaluerede effektiviteten af at påføre galdesalte direkte på en blodagarpladekultur af pneumokokker3.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 20 °C til 25 °C |
| Oversigt | BactiDrop Desoxycholate |
| CE-mærke | Ja |
| Emballagetype | 50/Pk. |
| Mængde | 50 x 0,75 ml |