Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop Calcofluor Hvid
Artikelnummer. 12789230
Mængde:
50 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12789230
Brand: Thermo Scientific™ R21507
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opdag svampe, gær, Microsporidium, Acanthamoeba og Pneumocystis ved hjælp af BactiDrop™ Calcofluor Hvid fluorescerende plet.
Opdag svampe, gær, Microsporidia, Acanthamoeba og Pneumocystis carinii vha. Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Calcofluor Hvid fluorescerende plet. I 1961 observerede Darken optagelsen af calcofluor white ved aktivt at dyrke kulturer af gær og højere svampe1. Hageage og Harrington brugte calcofluor white (CFW) til at påvise hyfer og gær i kliniske prøver2. Baselski og Robison rapporterede brugen af CFW til at påvise P. carinii-cyster3. Wilhelmus et al. demonstrerede fluorescensen af Acanthamoeba keratitis4. Weber et al. rapporteret CFW farver også microsporidia sporer5.
Calcofluor Hvid er en hurtig, ikke-specifik, fluorokromfarvning, der bruges til mikroskopisk påvisning af svampe, gær, Acanthamoeba-cyster, microsporidia og Pneumocystis carinii i kliniske prøver. For nylig er calcofluor white blevet brugt til at påvise svampe i direkte præparater og i afparaffiniserede vævssnit6,7. CFW er et kemofluorescerende optisk blegemiddel, der har evnen til at binde med cellulose og kitin. Denne forbindelse afgrænser cellevæggene af celluloseholdige organismer ved excitation med langbølget ultraviolet lys2. Klar til brug: Flydende reagens Let at fortolke: Svampeelementer, Gær - Lys æblegrøn fluorescens med typisk morfologi Acanthamoeba cyster - Cyster (10-25)μ m) fremstår bølgede og dobbeltvæggede med lys æblegrøn fluorescens og lys orange cytoplasma.Microsporidia - Æblegrøn fluorescens, tarmmikrosporidiersporer varierer i størrelse fra 0,9-1,5μ m til 1,2-2,0μ m, cellevæggen er lysere, men farvningen er ikke specifik. Pneumocystis carinii - Strålende æblegrøn fluorescens, cyster er 5-8μ m i diameter og indeholder op til 8 halvmåne- eller pleomorfe sporozoitter, cellevægge og dobbeltparentesstrukturer inde i cysterne farves intenst. Bakterier - Svag til ingen fluorescens, typisk coccoid- eller bacillær form. Dette reagens indeholder hvidt calcofluor (1g/1000mL) som fluorescerende stof. Evans blå farvestof tilsættes for at minimere baggrundsmateriale. Før farvning med CFW anvendes kaliumhydroxid 10% (REF R21524) som et clearingmiddel til at opløse vævsceller. Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Behage inquire.Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Calcofluor Hvid bejdse
Mængde 50 Pk.
Volumen (metrisk) 0,75 ml/ampule