Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vibrio cholerae Polyvalent agglutinerende sera
Beskrivelse
Brug Vibrio cholerae polyvalent agglutinerende serum til serologisk identifikation af V. cholerae O1 til epidemiologiske og diagnostiske formål.
Serologisk identifikation af Vibrio cholerae O1 ved dias agglutinationsteknik til epidemiologiske og diagnostiske formål vha. Thermo Scientific™ Remel™Vibrio cholerae polyvalent agglutinerende serum. Serologiske test er baseret på det faktum, at antistoffer produceret i serumet som reaktion på eksponering for bakterielle antigener synligt vil agglutinere med bakterier, der bærer homologe antigener.
Vibrio cholerae serogruppe O1 er forbundet med de fleste epidemiske udbrud af kolera. O-serogrupperingen er baseret på antistoffer, der genkender strukturelle forskelle i bakteriernes varmestabile O-antigen (lipopolysaccharid). V. cholerae O1 og V. cholerae non-O1 isolater kan skelnes på basis af simple agglutinationstests.
- Klar til brug - Forberedt reagens
- Nem at opbevare - Opbevar ved 2-8° C
- Let at fortolke -
- Testsuspension - Agglutination skal være stærk og tydeligt synlig inden for et minut.
- Kontrolsuspension - Ingen synlig agglutination.
Vibrio cholerae Polyvalent Agglutinating Sera giver 2mL kaninserum indeholdende antistoffer mod Vibrio cholerae, konserveret med 0,5 % phenol og leveret klar til brug i en dråbeflaske. Hver dråbeflaske indeholder tilstrækkeligt med sera til 40 til 50 tests.
Dette polyvalente serum er beregnet til brug i objektglasagglutinationsscreeningstest.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Vibrio cholerae Polyvalent |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | V. cholerae |
| Format | Hætteglas |
| Emballagetype | 2 ml/hætteglas |
| Mængde | 2 ml |