Få mere at vide
Thermo Scientific™ Shigella flexneri Polyvalente (1 til 6, X og Y) agglutinerende sera
Artikelnummer. 13275579
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13275579 2 ml 2ml
1 options
Artikelnummer. 13275579 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30163801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    847.54 DKK / 2ml
    Spare 302.46 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Identificer formodentlig Shigella- kulturer med objektglasagglutinationsteknik ved brug af Shigella flexneri Polyvalent (1 til 6, X og Y) agglutinerende sera.
Identificer formodentlig Shigella -kulturer til epidemiologiske og diagnostiske formål ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™Shigella flexneri Polyvalente (1 til 6, X og Y) agglutinerende sera. Disse sera er velegnede til brug i objektglasagglutinationstest. Serologiske test er baseret på det faktum, at antistoffer produceret i serumet som reaktion på eksponering for bakterielle antigener synligt vil agglutinere med bakterier, der bærer homologe antigener. Antisera giver kun serologisk identifikation; fuld identifikation af en organisme skal foretages i forbindelse med biokemisk testning.
Shigella flexneri kan differentieres på basis af deres reaktioner med specifikke antisera. De Remel række polyvalente antisera dækker S. flexneri type 1 til 6, X og Y. Da Shigella kan forveksles med nogle ikke-bevægelige serotyper af E. coli (Alkalescens-Dispar-gruppen), er et ekstra serum (R30164301) tilgængeligt til differentiering.
  • Klar til brug: Leveres som klar til brug agglutinerende serum.
  • Let at fortolke: Synlig agglutination med S. flexneri type 1 til 6, X og Y. Kontrolopløsning viser ingen synlig agglutination.
Shigella flexneri Polyvalente (1 til 6, X og Y) agglutinerende sera produceres i kaniner og konserveres med 0,5 % phenol. Hver dråbeflaske indeholder 2 ml væske og leveres klar til brug.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Shigella flexneri polyvalent (1 til 6, X og Y)
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Shigella
Format Hætteglas
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 ml