Få mere at vide
Thermo Scientific™ Agglutinerende sera, Salmonella O
Artikelnummer. 11944092
Oversigt:
Salmonella O-faktor 15 (gruppe E2)
Salmonella O-faktor 2 (gruppe A)
Salmonella O-faktor 4 (gruppe B)
Salmonella O-faktor 6, 7 (gruppe C1)
Salmonella O-faktor 9 (gruppe D)
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Artikelnummer. 11944092
Brand: Thermo Scientific™ R30957301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Identificer serologisk somatiske O-antigener fra Salmonella-stammer ved dias-agglutinationstest ved hjælp af Agglutinating Sera, Salmonella O.
Serologisk identifikation af somatiske O-antigener fra Salmonella-stammer ved objektglasagglutinationstest til epidemiologiske og diagnostiske formål ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella O. Seraene absorberes for at fjerne agglutininer for andre Salmonella-antigener og paracolonα agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC-serien) er beregnet til identifikation af O-antigener.
  • Vælg sera også til brug som positive kontroller for farvede Salmonella- suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontrolsæt Positiv
Oversigt Salmonella O-faktor 9 (gruppe D)
Detekterbare analytter Salmonella O Antigen
Type Agglutinerende sera
Organisme gruppe Gruppe D
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 mL
Målorganismeklasse Salmonella O