Få mere at vide
Thermo Scientific™ Agglutinerende sera, Salmonella O
Beskrivelse
Identificer serologisk somatiske O-antigener fra Salmonella-stammer ved dias-agglutinationstest ved hjælp af Agglutinating Sera, Salmonella O.
Serologisk identifikation af somatiske O-antigener fra Salmonella-stammer ved objektglasagglutinationstest til epidemiologiske og diagnostiske formål ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella O. Seraene absorberes for at fjerne agglutininer for andre Salmonella-antigener og paracolonα agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC-serien) er beregnet til identifikation af O-antigener.
- Vælg sera også til brug som positive kontroller for farvede Salmonella- suspensioner
Tekniske data
Tekniske data
| Kontrolsæt | Positiv |
| Oversigt | Salmonella O-faktor 6, 7 (gruppe C1) |
| Detekterbare analytter | Salmonella O Antigen |
| Type | Agglutinerende sera |
| Organisme gruppe | Gruppe C1 |
| Emballagetype | 2 ml/hætteglas |
| Mængde | 2 mL |
| Målorganismeklasse | Salmonella O |