Få mere at vide
Thermo Scientific™ Agglutinerende sera, Salmonella O/Vi
Artikelnummer. 11974092
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11974092 2 ml 2ml
1 options
Artikelnummer. 11974092 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30957401
 Begrænset vare
På lager
Identificer serologisk somatiske O/Vi-antigener af Salmonella-stammer ved dias- og/eller røragglutinationstest ved hjælp af Agglutinating Sera, Salmonella O/Vi.
Serologisk identifikation af somatiske O/Vi-antigener af Salmonella-stammer ved dias- og/eller røragglutinationstest til epidemiologiske og diagnostiske formål ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella O/Vi. Seraene absorberes for at fjerne agglutininer for andre Salmonella-antigener og paracolonα agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC-serien) er beregnet til identifikation af O/Vi-antigener.
Serologiske test er baseret på det faktum, at antistoffer i serum, produceret som reaktion på eksponering for bakterielle antigener, vil agglutinere med bakterier, der bærer homologe antigener.
Slægten Salmonella er klassificeret i Kauffmann-White Scheme i serotyper i henhold til kombinationer af somatiske (O) og flagellære (H) antigener, som identificeres ved agglutinationstest 1 . Agglutinerende sera bør anvendes i bekræftende test, men kan også bruges med passende forsigtighed i screeningstest 2 . Disse simple tests detekterer hurtigt specifikke bakterielle antigener til identifikation, gruppering og/eller typebestemmelse af Salmonella og andre fødevarebårne mikroorganismer. Dette inkorporerer agglutinerende sera til identifikation af somatiske O/Vi-antigener af Salmonella (grupper AS), hvilket muliggør hurtig, nøjagtig og pålidelig identifikation af Salmonella-stammer.
  • Klar til brug : Flydende reagenser i 2 ml hætteglas
  • Hurtigt: Resultater inden for 1 minut.
  • Let at fortolke: Synlig agglutination indikerer et positivt resultat
  • Mindre prøve påkrævet
Hvert sæt indeholder en flaske antisera (2 ml) konserveret enten med 0,5 % phenol eller 0,1 % natriumazid. Seraene produceres i kaniner.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontrolsæt Positiv
Oversigt Salmonella O/Vi
Detekterbare analytter Salmonella O Antigen
Type Agglutinerende sera
Materiale Polyvalent
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 ml
Målorganismeklasse Salmonella O/Vi