Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella O Polyvalent
Artikelnummer. 11993322
Skift visning
Oversigt:
Polyvalent (gruppe A - G)
Polyvalent (gruppe A - S)
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11993322 Polyvalent (gruppe A - S) 2ml
12627499 Polyvalent (gruppe A - G) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11993322 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30858201
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til identifikation af somatiske O-antigener fra Salmonella- stammer ved objektglas- og/eller røragglutinationstest.
Remel Agglutinerende sera, Salmonella O bruges til identifikation af somatiske O-antigener fra Salmonella-stammer ved objektglas og/eller røragglutinationstest.
  • Vælg sera også til brug som positive kontroller for farvede Salmonella- suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontrolsæt Positiv
Oversigt Polyvalent (gruppe A - S)
Detekterbare analytter Salmonella O Antigen
Type Agglutinerende sera
Materiale Polyvalent
Organisme gruppe Group AS
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 mL
Målorganismeklasse Salmonella O